Principaux documents
STS0014
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-15
greener alternative
Non-ionic surfactant
Synonyme(s) :
Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 15 EO
100 G
55,30 €
500 G
69,90 €
55,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
55,30 €
500 G
69,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.28
55,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
solid
Poids mol.
average mol wt 860 g/mol by calculation
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
hybridization: suitable
CMC
162 ppm (25°C)
Viscosité
43 cP(25 °C)
Température de transition
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 29 °C
Solubilité
water: freely soluble (some compositions may form gels)
Densité
1.007 g/mL at 20 °C
HLB
15.4
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Tergitol 15-S-15 is a secondary alcohol ethoxylate with 15 ethylene oxide units
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Caractéristiques et avantages
  • High HLB emulsifier & dispersant
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • High temperature wetting
  • Readily biodegradable
Informations légales
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
449.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
232 °C - closed cup