Principaux documents
STS0017
Sigma-Aldrich
ECOSURF SA-4
greener alternative
Non-ionic surfactant
Synonyme(s) :
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 4 EO
100 ML
41,60 €
500 ML
68,10 €
41,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
41,60 €
500 ML
68,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12165104
Nomenclature NACRES :
NA.21
41,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosité
29.6 cSt(40 °C)
Température de transition
pour point -8 °C
cloud point 57 °C (10 wt% actives in 25% Dowanol DB)
Solubilité
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: dispersible
Densité
0.9579 g/mL at 20 °C
HLB
7.5
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
Clé InChI
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Informations légales
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable