R0630000
Riboflavin sodium phosphate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt, Riboflavin Sodium phosphate
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP
Famille d'API
riboflavin
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
Clé InChI
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable