R0600000
Riboflavine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(−)-Riboflavine
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Source biologique
fermentation/recombinant (Bacillus subtilis)
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
EP
Famille d'API
riboflavin
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
Clé InChI
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Description générale
Riboflavin is a type of vitamin B that plays a vital role in human nutrition and growth. It finds potential applications in biochemical redox reactions and is present in several foodstuffs, energy drinks, and vitamin formulations.[1][2]
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable