Principaux documents
T81108
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trioxane
≥99%
Synonyme(s) :
Metaformaldehyde, Trioxymethylene, sym.-Trioxane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Beilstein:
102769
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
777 °F
Limite d'explosivité
29 %
Pf
59-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
Clé InChI
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
1,3,5-Trioxane is widely used as a source of anhydrous formaldehyde.
It can be used to synthesize:
  • Polyoxymethylene and hyperbranched polyesters.
  • Calixarenes such as calix[4]resorcinarene, calix[6]resorcinarene and para-tert-butylcalix[8] and [9]arene.
  • Various natural products including (−)-motuporin, (+)-sundiversifolide, (+)-lyconadin A and (−)-lyconadin B.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
The Lyconadins: enantioselective total syntheses of (+)-lyconadin A and (−)-lyconadin B.
Beshore DC and Smith AB.
Journal of the American Chemical Society, 130(41), 13778-13789 (2008)
Single step synthesis of peripherally ?clickable? hyperbranched polyethers.
Saha A and Ramakrishnan S.
Macromolecules, 42(14), 4956-4959 (2009)
Hexahydro?1, 3, 5?tripropionyl?s?triazine.
Teeters WO and Gradsten MA.
Organic Syntheses, 51-51 (2003)
Cationic Copolymerization of 1, 3, 5-Trioxane with 1, 3-Dioxepane: A Comprehensive Approach to the Polyacetal Process.
Sharavanan K, et al.
Macromolecules, 42(22), 8702-8710 (2009)
Enantioselective synthesis of the protein phosphatase inhibitor (−)-motuporin.
Hu T and Panek JS.
Journal of the American Chemical Society, 124(38), 11368-11378 (2002)