P45907
Piperazine
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.8 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
solid
Limite d'explosivité
14 %
Impuretés
<1% water
pH
10.8-11.8 (100 g/L)
Point d'ébullition
145-146 °C (lit.)
Pf
109-112 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
Chaîne SMILES
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges