Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
147532
Sigma-Aldrich
Trichlorure de 1,3,5-benzènetricarbonyle
98%
Synonyme(s) :
Chlorure de benzène-1,3,5-tricarbonyle, Chlorure de trimésoyle, Trichlorure de l’acide trimésique
10 G
67,10 €
25 G
126,00 €
100 G
338,00 €
500 G
1 080,00 €
2.5 KG
Demander
6 X 500 G
4 680,00 €
67,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
67,10 €
25 G
126,00 €
100 G
338,00 €
500 G
1 080,00 €
2.5 KG
Demander
6 X 500 G
4 680,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(COCl)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.48
Beilstein:
2940936
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
67,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
pb
180 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
32-38 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 10%, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Densité
1.487 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
Clé InChI
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le trichlorure de 1,3,5-benzènetricarbonyle réagit avec l′alcool propargylique pour donner du triprop-2-ynylbenzène-1,3,5-tricarboxylate[1].
Application
Le trichlorure de 1,3,5-benzènetricarbonyle a été utilisé dans la synthèse de systèmes dendrimériques azo-aromatiques chiraux[2]. Il a été employé pour étudier la structure de membranes composites activées contenant des agents d'extraction organophosphorés en guise de transporteurs[3]. Il a servi de matière de départ pour deux amides tritopiques dérivés de la 3-méthylaminopyridine et de la 4-méthylaminopyridine qui se sont auto-assemblés sous forme de nanobilles sous l′effet d′un traitement au nitrate de palladium(II) dans du DMSO.[4]
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Sushobhan Ghosh et al.
The Journal of organic chemistry, 71(22), 8412-8416 (2006-10-27)
The design and self-assembly of two new flexible supramolecular nanoballs are described. These assemblies incorporate two flexible tritopic amide and ester building blocks and were prepared in excellent yields (96-97%) via coordination driven self-assembly. The first resulted from the reaction
Luigi Angiolini et al.
Chirality, 22(1), 99-109 (2009-04-24)
New chiral azoaromatic dendrimeric systems have been synthesized starting from 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride as the core molecule. The simultaneous presence of the (S)-3-hydroxy pyrrolidinyl ring as the optically active moiety and the azobenzene donor-acceptor conjugated system as the photochromic group with
Behnam Khorshidi et al.
Scientific reports, 8(1), 784-784 (2018-01-18)
The development of nano-enabled composite materials has led to a paradigm shift in the manufacture of high-performance nanocomposite membranes with enhanced permeation, thermo-mechanical, and antibacterial properties. The major challenges to the successful incorporation of nanoparticles (NPs) to polymer films are
Zhe Yang et al.
Environmental science & technology, 52(16), 9341-9349 (2018-07-26)
Conventional thin-film composite (TFC) membranes suffer from the trade-off relationship between permeability and selectivity, known as the "upper bound". In this work, we report a high performance thin-film composite membrane prepared on a tannic acid (TA)-Fe nanoscaffold (TFCn) to overcome
Ke Zheng et al.
Scientific reports, 8(1), 10022-10022 (2018-07-04)
A low-cost sulfonated polysulfone (SPSU)/poly(vinyl chloride) (PVC) substrate based high-performance thin-film composite (TFC) forward osmosis (FO) membrane was fabricated in this work. The results showed that the morphologies of the substrates were looser and more porous, and the porosity, pure
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf