Principaux documents
242322
Sigma-Aldrich
Phénol
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
25 G
53,30 €
500 G
85,30 €
1.5 KG
222,00 €
53,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
53,30 €
500 G
85,30 €
1.5 KG
222,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Beilstein:
969616
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
eCl@ss :
39023301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
53,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Limite d'explosivité
8.6 %
Limpidité de la solution
passes test
Impuretés
≤0.5% water
Résidus d'évap.
≤0.05%
pb
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Température de transition
freezing point ≥40.5 °C
Solubilité
water: soluble 84 g/L at 20 °C
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Description générale
Le phénol est un composé organique polyvalent que l'on retrouve en synthèse organique, dans le secteur pharmaceutique et dans les plastiques.[1][1][2]
Application
Le phénol été utilisé dans la préparation d'un réactif pour l'isolement d'ARNmi à l'aide d'une méthode reposant sur le phénol.[3]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organes cibles
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Study of microRNA in diabetic nephropathy: isolation, quantification and biological function
Kantharidis P, et al
Nephrology (Carlton, Vic.), 20(3), 132-139 (2015)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 67-67 (1996)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 812-812 (1994)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 270-270 (1996)
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf