Principaux documents
NIST77A
Burnt refractory
NIST® SRM® 77a, Al203-60%
75 G
615,00 €
615,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
75 G
615,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
615,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 75 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Description générale
Autres remarques
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon dioxide (Si02), Aluminium dioxide (Al2O3), Iron oxide (Fe2O3), Titanium dioxide (TiO2), Magnesium oxide (MgO), Calcium oxide (CaO), Potassium oxide (K2O), Sodium oxide (Na20), Phosphorus pentoxide (P2O5), Lithium oxide (Li2O), Strontium oxide (SrO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable