Principaux documents
1.30196
Millipore
Kit HY-LiTE® pour kérosène Jet A1
Synonyme(s) :
Test de biomasse pour kérosène Jet A1, test rapide pour kérosène Jet A1
20 TEST
1 480,00 €
1 480,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
20 TEST
1 480,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 480,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Description
HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test Kit is suitable for rapid detection of microbiological contamination in fuel tanks
Gamme de produits
HY-LiTE®
Durée de conservation
15 mo.
Conditionnement
pkg of 20 tests (20 pens, 20 large pipettes, 20 small pipettes)
Fabricant/nom de marque
HY-LiTE®
Conditions de stockage
dry at room temperature
Application(s)
jet fuel
Compatibilité
for use with HY-LITE®
Méthode de détection
bioluminescent
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit HY-LiTE® pour kérosène Jet A1 contient des stylos prêts à l'emploi pour la détection de la contamination biologique totale du kérosène Jet A1, utilisés avec le luminomètre HY-LiTE® 2. Les carburants contiennent de petites quantités d'eau et présentent donc un risque de contamination microbienne. La détection de l'adénosine triphosphate (ATP) s'effectue au moyen d'une réaction avec un complexe luciférine/luciférase dans une solution tamponnée. Ce kit est conçu pour révéler la présence de matière biologique métaboliquement active, comme des bactéries, des levures et des moisissures, y compris des bactéries sulfatoréductrices et autres micro-organismes anaérobies, que les méthodes par croissance classiques ne détectent pas toujours.LIMITES DE MESURE :
“Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel Tanks” de l'IATA (International Air Transport Association) 5e édition :
  • Négligeable : < 1000 RLU/liter fuel
  • Moderate: 1000 – 5000 RLU/liter fuel
  • Heavy: > 5 000 RLU/litre de carburant
Les limites indiquées ci-dessus s'appuient sur l'échelle de mesure du luminomètre HY-LiTE® 2. Ils s'appliquent uniquement aux échantillons de réservoirs de carburant d'aile et découlent de comparaisons avec d'autres méthodes courantes. Ces valeurs sont de simples suggestions et peuvent nécessiter des adaptations selon le type d'échantillon, les circonstances, la fréquence des tests, l'historique des contaminations, etc.
Ce kit d'ATP-métrie pour carburants contient une solution de capture brevetée qui permet d'obtenir des échantillons à partir de prélèvements de kérosène Jet A1.
Application
Le kit d'ATP-métrie HY-LiTE® pour kérosène Jet A1 peut être utilisé pour une détection rapide de contamination microbiologique dans les réservoirs et les réseaux de distribution de carburant.
Caractéristiques et avantages
  • Résultats obtenus en quelques minutes
  • Méthode non spécialisée
  • Test de terrain - ne nécessite pas d'installation de laboratoire
  • Résultats quantitatifs et objectifs
  • Lecture numérique. Interprétation facile
  • Même protocole pour tous les échantillons de kérosène (avec/sans eau)
  • Mêmes limites d'intervention pour tous les échantillons (avec/sans eau)
  • Détecte l'activité biologique directement dans l'échantillon et ne nécessite pas de croissance de micro-organismes dans un milieu de laboratoire
  • Volume d'échantillon flexible. 1 litre recommandé, mais il est possible de tester des volumes plus faibles. Aux fins de comparaison avec les directives, les résultats peuvent être ajustés en fonction du volume : RLU/litre = RLU x (1 000 ml/ml de volume d'échantillon) Recommandé dans le document de l'IATA "Guidance Material on Microbiological Contamination in Aircraft Fuel Tanks", 5e édition.
Adéquation
Pour tests de biomasse sur échantillons de kérosène Jet A1 et d'autres carburants.
Remarque sur l'analyse
Conditionnement : Test réussi
Aspect : Test réussi
Performance : Test réussi
Informations légales
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable