1.09336
LiChroprep® Si 60 (15 à 25 µm)
for liquid chromatography
Synonyme(s) :
Silice, Dioxyde de silicium
243,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
About This Item
243,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
silica gel (irregularly-shaped)
Niveau de qualité
Gamme de produits
LiChroPrep®
Puissance
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Silica Gel
Taille des particules
15-40 μm
Dimension de pores
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑800 kg/m3
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- une matrice de gel de silice reproductible et homogène de forme irrégulière
- une distribution granulométrique étroite et bien définie pour une haute performance et une grande perméabilité
- des lots de grande taille jusqu'à 200 kg dans cette modification
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
Perte au séchage (150 °C) : 5,5 - 6,5 %
Surface spécifique (selon la méthode BET) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 - 0,84 ml/g
Taille des particules (Malvern, d10) : 11,0 - 16,0 µm
Taille des particules (Malvern, d50) : 18,0 - 24,0 µm
Taille des particules (Malvern, d90) : 27,0 - 37,0 µm
Test d'application (2-nitrotoluène) : conforme
Pression : ≤ 15,0 bar
Efficacité de séparation (2-nitrotoluène) : ≥ 8000
Tête : ≤ 7 %
Queue : ≤ 11 %
Symétrie : 0,8 - 1,5
Facteur de capacité : ≥ 0,3
La surface spécifique fait référence à la matière première de gel de silice.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable