Principaux documents
XX2004708
Millipore
Grille support Millipore en acier inoxydable pour filtration sous vide
47 mm
Synonyme(s) :
Grille de filtre en acier inoxydable
1 EA
286,00 €
286,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
286,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
286,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025Détails
Matériaux
stainless steel screen
Niveau de qualité
Diamètre
47 mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Grille de soutien en acier inoxydable, 47 mm
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore classique en Pyrex de 47 mm, et du kit de support filtre Millipore tout Pyrex de 47 mm.
Questions
  1. What is the pore size?
    1 answer
    1. The pore size of this screen is 125 uM