NIST2207
Controlled pore glass - BET specific surface area
NIST® SRM® 2207, nominal pore diameter 18nm
799,00 €
About This Item
799,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 5 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
glass & ceramic
Chaîne SMILES
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
Clé InChI
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
SRM 2207_cert
SRM 2207_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- Available with a certificate documenting NIST-certified values for the single-point (SP) and multiple-point (MP) BET analysis of specific surface area.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, maintenance, and use instructions.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable