N0250000
Naproxen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
133,00 €
About This Item
133,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
naproxen
Fabricant/nom de marque
EDQM
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
152-154 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clé InChI
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3