80821
(2S)-2-(5-Iodo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Naproxen Impurity D (PhEur), (αS)-5-Iodo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Iodo-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Iodo naproxen, Naproxen EP Impurity D
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Famille d'API
naproxen
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D 41±4°, c = 1 in chloroform
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(I)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13IO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
Clé InChI
MNTGUQDQTXNYMT-QMMMGPOBSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?