PHR2519
Naproxen Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (αS)-5-Bromo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Bromonaproxen
499,00 €
About This Item
499,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
primary reference standard
Niveau de qualité
Famille d'API
naproxen
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(Br)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
Clé InChI
JZRWXNBIQCMXSU-QMMMGPOBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable