32160
Diethylene glycol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC), colorless
Synonyme(s) :
2,2′-oxydiéthanol, 2-hydroxyéthyl éther
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.14 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Description
non-ionic
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
viscous liquid (clear)
Température d'inflammation spontanée
442 °F
Limite d'explosivité
2-12.3 %
Impuretés
≤0.003% peroxides (as H2O2)
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
≤0.8% ethylene glycol (HOCH2CH2OH)
Couleur
colorless
APHA: ≤25
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
−10 °C (lit.)
Densité
1.116 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Chaîne SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?