Principaux documents
579963
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol butyl ether
≥99%
Synonyme(s) :
Butyl CARBITOL, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
1 L
43,60 €
4 L
141,00 €
18 L
416,00 €
43,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
43,60 €
4 L
141,00 €
18 L
416,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Beilstein:
1739225
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
43,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
5.6 (vs air)
Pression de vapeur
30 mmHg ( 130 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
400 °F
Limite d'explosivité
6.2 %
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
pH
7
pb
231 °C (lit.)
Pf
−68 °C (lit.)
Densité
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
hematology
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Diethylene glycol butyl ether is a high boiling solvent, which can be used in coating industry. It can also serve as a dispersant in organosols and can also be used in preparation of plasticizers.[1]
Application
  • Factors Affecting the Adsorption of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) by Colloidal Activated Carbon.: This study investigates the adsorption characteristics of PFAS by colloidal activated carbon, with a specific focus on the role of various solvents including diethylene glycol butyl ether. The research highlights the solvent′s effectiveness in enhancing adsorption efficiency (Hakimabadi et al., 2023).
  • First Stage of the Development of an Eco-Friendly Detergent Formulation for Efficient Removal of Carbonized Soil.: This research explores the formulation of eco-friendly detergents, demonstrating the use of diethylene glycol butyl ether as a key solvent for effective soil removal. The study underscores its potential in creating sustainable cleaning products (Fernandes et al., 2022).
Informations légales
Product of Dow Chemical
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
"Diethylene Glycol Monobutyl Ether"
Gooch and Jan W
Encyclopedic Dictionary of Polymers, 216-216 (2011)
Thomas Göen et al.
Toxicology letters, 134(1-3), 295-300 (2002-08-23)
The aim of the study was to investigate the suitability of butoxyethoxyacetic acid (BEAA) as a biomarker of exposure to water-based cleaning agents containing diethylene glycol mono butyl ether (DEGBE). The study was performed in two printing plants where water-based
Christopher R Gibson et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 14(11), 1247-1249 (2003-11-05)
Tandem liquid chromatography-mass spectrometry coupled to online radioactive material detection (LC/RAM/MS/MS) is a technique that is used routinely for in vivo and in vitro drug metabolism studies and allows for a simultaneous correlation between radiochemical peaks and mass spectral data.
M Ema et al.
Drug and chemical toxicology, 11(2), 97-111 (1988-06-01)
The teratogenicity of diethylene glycol mono-n-butyl ether (DEGMBE) was studied in Wistar rats. The pregnant rats were fed a diet containing DEGMBE from day 0 through day 20 of pregnancy. The dietary concentrations of DEGMBE were 0, 0.04, 0.2 and
Yeomin Yoon et al.
Journal of membrane science, 261(1-2), 76-86 (2005-09-02)
Rejection characteristics of organic and inorganic compounds were examined for six reverse osmosis (RO) membranes and two nanofiltration (NF) membranes that are commercially available. A batch stirred-cell was employed to determine the membrane flux and the solute rejection for solutions
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf