A7472
Allophycocyanin
suspension, 4 mg/mL
Synonyme(s) :
APC
About This Item
Produits recommandés
Forme
suspension
Niveau de qualité
Poids mol.
104 kDa
Composition
Suspension in 60% saturated Ammonium Sulfate and 50 mM Potassium Phosphate, pH 7.0
Concentration
4 mg/mL
Couleur
blue
λmax
645-655 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)