C6144
Chlorophyll a
Powder
Synonyme(s) :
Pheophytin; universal photosynthetic pigment
About This Item
Produits recommandés
product name
Chlorophyll a, from Anacystis nidulans algae
Source biologique
Anacystis nidulans algae
Forme
powder
Impuretés
chlorophyll b, free
Couleur
blue to very dark blue
Pf
150-153 °C
Solubilité
diethyl ether: 0.1 mg/10 mL
ε (coefficient d'extinction)
11.1-12.1 × 104 at 428-430 nm in diethyl ether
8.3-9.4 × 104 at 660-662 nm in diethyl ether
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCc1c(C)c2cc3c(C=C)c(C)c4cc5nc([C@@H](CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)[C@@H]5C)c6[C@@H](C(=O)OC)C(=O)c7c(C)c(cc1n2)n([Mg]n34)c67
InChI
1S/C55H73N4O5.Mg/c1-13-39-35(8)42-28-44-37(10)41(24-25-48(60)64-27-26-34(7)23-17-22-33(6)21-16-20-32(5)19-15-18-31(3)4)52(58-44)50-51(55(62)63-12)54(61)49-38(11)45(59-53(49)50)30-47-40(14-2)36(9)43(57-47)29-46(39)56-42;/h13,26,28-33,37,41,51H,1,14-25,27H2,2-12H3,(H-,56,57,58,59,61);/q-1;+2/p-1/b34-26+;/t32-,33-,37+,41+,51-;/m1./s1
Clé InChI
ATNHDLDRLWWWCB-AENOIHSZSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable