52412
R-Phycoerythrin
BioReagent, passes test for gel electrophoresis
Synonyme(s) :
R-PE, phycobiliprotein
217,00 €
About This Item
217,00 €
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Concentration
≥10.0 mg/mL (UV)
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Fluorescence
λex 542 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
Adéquation
passes test for gel electrophoresis
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)