92323
HiCrome™ Vibrio Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Vibrio HiCrome™ Agar
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 5.5 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 25.0 g/L
sodium cholate, 1.0 g/L
sodium citrate, 6.0 g/L
sodium thiosulfate, 5.0 g/L
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Plus
pH final
8.5±0.2 (25 °C)
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
selective and differential for Vibrio spp.
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.