75734
Fluorescent IEF-Marker pI 8.1 solution
3 mg/mL in H2O
Synonyme(s) :
IEF-Marker fluorescent pI 8.1
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
3 mg/mL in H2O
Fluorescence
λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Température de stockage
2-8°C
Application
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable