Documents
90210
Millipore
D-(+)-Tréhalose dihydrate
suitable for microbiology, ≥99.0%, composed of two α-glucose units that is used as a protectant, stabilizer and to support proper folding
Synonyme(s) :
Tréhalose dihydraté, alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, α,α-Tréhalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.33
Numéro Beilstein :
5322018
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +176 to +186°, c = 2% in H2O
Poids mol.
378.33  g/mol
Impuretés
≤0.1% glucose
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Application(s)
microbiology
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Clé InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Description générale
Le D-(+)-tréhalose est un disaccharide composé de deux motifs α-glucose. Il sert d'agent cryoprotecteur dans un grand nombre de milieux destinés à la congélation de cellules. Il est employé comme agent protecteur dans les milieux de transport. On le trouve principalement dans les espèces qui supportent les conditions d'anhydrobiose (vie sans eau). Il sert de réserve en glucides chez les microorganismes et les protège contre les conditions défavorables, comme la chaleur, le froid, la déshydratation, la dessiccation et l'oxydation. Le tréhalose agit comme un chaperon moléculaire qui intervient dans le repliement des protéines. Des études ont montré qu'il empêchait la création et l'accumulation de β-amyloïde in vitro. Un effet comparable du tréhalose a été observé pour l'agrégation de la protéine huntingtine. Il pourrait donc jouer un rôle protecteur dans la maladie d'Alzheimer et la maladie de Huntington. Le tréhalose accélère la croissance initiale des salmonelles.
Application
Le D-(+)-tréhalose peut servir de réserve de glucides dans certaines cultures cellulaires pour surmonter les stress environnementaux. Il peut aussi être utilisé dans les formulations d'anticorps monoclonaux biopharmaceutiques et comme stabilisateur de protéines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Ashwani Kesarwani et al.
Scientific reports, 11(1), 3049-3049 (2021-02-06)
Due to the limited utility of Bacillus Calmette-Guérin (BCG), the only approved vaccine available for tuberculosis, there is a need to develop a more effective and safe vaccine. We evaluated the safety and efficacy of a dry powder aerosol (DPA)
Long Zheng et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(14), 3694-3706 (2020-04-11)
The murine Lym-1 mAb targets a discontinuous epitope (Lym-1 epitope) on several subtypes of HLA-DR, which is upregulated in a majority of human B-cell lymphomas and leukemias. Unlike CD19, the Lym-1 epitope does not downregulate upon crosslinking, which may provide
Xiu He et al.
Cells, 9(1) (2020-01-18)
Silicosis is an occupational lung disease characterized by persistent inflammation and irreversible fibrosis. Crystalline silica (CS) particles are mainly phagocytized by alveolar macrophages (AMs), which trigger apoptosis, inflammation, and pulmonary fibrosis. Previously, we found that autophagy-lysosomal system dysfunction in AMs
Susan P John et al.
Frontiers in plant science, 11, 597731-597731 (2020-12-18)
Although heat and desiccation stresses often coincide, the response to heat especially in desiccation tolerant plants is rarely studied. We subjected hydrated Pleopeltis polypodioides fronds to temperatures up to 50°C and dehydrated fronds up to 65°C for 24 h. The
Cristina Blázquez et al.
eLife, 9 (2020-08-11)
The use of cannabis is rapidly expanding worldwide. Thus, innovative studies aimed to identify, understand and potentially reduce cannabis-evoked harms are warranted. Here, we found that Δ9-tetrahydrocannabinol, the psychoactive ingredient of cannabis, disrupts autophagy selectively in the striatum, a brain
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.