Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
T9531
Sigma-Aldrich
D-(+)-Tréhalose dihydrate
≥99% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
Synonyme(s) :
Tréhalose dihydraté, α,α-Tréhalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside
10 MG
33,90 €
5 G
42,10 €
10 G
81,90 €
25 G
153,00 €
100 G
421,00 €
500 G
1 340,00 €
2.5 KG
5 240,00 €
33,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
33,90 €
5 G
42,10 €
10 G
81,90 €
25 G
153,00 €
100 G
421,00 €
500 G
1 340,00 €
2.5 KG
5 240,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.33
Beilstein:
5322018
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
33,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 174 to 182 °, c = 7% (w/v) in water
Technique(s)
HPLC: suitable
PCR: suitable
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
Impuretés
≤5.0% EtOH
<20 ppm Trace metals
Couleur
white
Pf
97-99  °C
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
advanced drug delivery
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
Clé InChI
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Description générale
Le tréhalose, aussi connu sous le nom de mycose ou trémalose, est un disaccharide de glucose non réducteur communément trouvé dans les champignons, les bactéries et les invertébrés. Sa présence dans ces organismes souligne son importance pour divers processus biologiques et applications potentielles dans la recherche en biochimie et les études de culture cellulaire.
Application
Le D-(+)-tréhalose dihydraté a été utilisé :
  • comme facteur de transcription EB (TFEB) pour étudier ses effets sur un système d'autophagie par voie lysosomale dans des macrophages alvéolaires d'être humain atteint de silicose[1].
  • comme excipient stabilisant dans des formulations de protéines déshydratées par atomisation[2].
  • comme agent cryoprotecteur pour étudier ses effets sur des suspensions de cellules de testicule de souris.[3]
Actions biochimiques/physiologiques
Le D-(+)-tréhalose présente une activité anti-déshydratante et cryoprotectrice.[4] Il sert d'osmolyte et de protection contre le stress et facilite le stockage et le transport du carbone.[5] On retrouve le tréhalose dans les industries alimentaire, cosmétique et pharmaceutique.[6] Il a un rôle vital dans la survie de certains insectes et plantes connus pour être anhydrobiotiques dans les environnements difficiles comme en cas de niveau élevé de déshydratation.[7]
Qualité
Teneur réduite en ions métalliques.
Notes préparatoires
Préparé par chromatographie d'échange d'ions.
Autres remarques
Pour bien comprendre notre vaste gamme de disaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Shiyi Tan et al.
Life sciences, 257, 118043-118043 (2020-07-06)
Alveolar macrophages (AMs) are the primary targets of silicosis. Blockade of autophagy may aggravate the apoptosis of AMs. Trehalose (Tre), a transcription factor EB (TFEB) activator, may impact the autophagy-lysosomal system in AMs during silicosis. However, the mechanism by which
Trehalose production: exploiting novel approaches
Schiraldi C, et al.
Trends in Biotechnology, 20(10), 420- 425 (2002)
Trehalose: current use and future applications
Ohtake S and Wang Y J
Journal of Pharmaceutical Sciences, 100(6) , 2020-2053 (2011)
Experimental and theoretical electron density distribution of alpha,alpha-trehalose dihydrate
Stevens E D, et al.
Carbohydrate Research, 345(10), 1469-1481 (2010)
Trehalose metabolism in plants
Lunn J E, et al.
The Plant Journal, 79(4), 544-567 (2014)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf