83059
Potato Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from vegetable
98,90 €
About This Item
98,90 €
Produits recommandés
Nom du produit
Peptone from potatoes, suitable for microbiology
Source biologique
potato
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
amino-nitrogen, ≥4.5%
total nitrogen (N), ≥9.5%
Résidus de calcination
≤22%
Perte
≤6.0% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C)
Solubilité
H2O: 2%, slightly turbid to turbid, yellow to brownish-yellow
Application(s)
food and beverages
microbiology
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.