Principaux documents
900632
Sigma-Aldrich
Triéthylamine
ZerO2®, ≥99%
Synonyme(s) :
N,N-Diéthyléthanamine
2 ML
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Beilstein:
605283
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ZerO2®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
51.75 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
593 °F
Limite d'explosivité
8 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.5% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
pb
88.8 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informations légales
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Eva Hobeika et al.
BMC pharmacology & toxicology, 21(1), 15-15 (2020-02-24)
In developing countries, brand-generic substitution is not based on validated scientific evidence that confirm the therapeutic equivalence of the generic to the originator. Rather, decisions are made based on the availability of generic medications. Substitution by inappropriate preparations applies to
Articles
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello, It this product dry/oxygen free/ anhydrous ? Best Regards, Ziyad.
    1 answer
    1. This product and all ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
      Helpful?
  2. Is it anhydrous?
    1 answer
    1. This product is not anhydrous. The maximum allowable water content is 0.5%. Currently, an anhydrous triethylamine product is not available.