Principaux documents
89787
Sigma-Aldrich
(Trimethylsiloxy)ethylene
Wacker Chemie AG, ≥96% (GC)
Synonyme(s) :
TMSO-ethene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiOCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.23
Beilstein:
1738846
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥96% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
pb
74 °C (lit.)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clé InChI
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
prices for bulk quantities on request
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup