75250
Salvinorin B
≥93.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-2-(3-Furanyl)dodecahydro-9-hydroxy-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo 2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl ester, Divinorin B
84,00 €
About This Item
84,00 €
Produits recommandés
Essai
≥93.0% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Solubilité
chloroform: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](O)C(=O)[C@H]2[C@@]1(C)CC[C@H]3C(=O)O[C@@H](C[C@]23C)c4ccoc4
InChI
1S/C21H26O7/c1-20-6-4-12-19(25)28-15(11-5-7-27-10-11)9-21(12,2)17(20)16(23)14(22)8-13(20)18(24)26-3/h5,7,10,12-15,17,22H,4,6,8-9H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,17-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
BLTMVAIOAAGYAR-CEFSSPBYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable