Principaux documents
370908
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)silane
≥98%
Synonyme(s) :
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
25 G
167,00 €
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
167,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)3SiO]3SiH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.66
Beilstein:
1772735
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
167,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
pb
185 °C (lit.)
Densité
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)O[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H28O3Si4/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h13H,1-9H3
Clé InChI
FDWGGTLVZGTDGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Alyssa F Schneider et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(36), 13599-13606 (2019-08-29)
Improved methods to control silicone synthesis are required due to the sensitivity of siloxane bonds to acid/base-mediated chain redistribution/depolymerization. The Piers-Rubinsztajn reaction employs tris(pentafluorophenyl)borane as an efficient catalyst (<0.1 mol%) for siloxane bond formation from hydro- and alkoxysilanes - typical
Hermann Fromme et al.
Environment international, 85, 292-298 (2015-10-11)
Human biomonitoring is a valid method to determine exposure, identify time trends, and monitor the effects of restrictions and measures. To characterize the recent exposure of Germans to persistent or emerging substances, we analyzed 4 dechloranes, 33 polychlorinated naphthalenes (PCNs)