M51407
2-Methylindole
98%
Synonyme(s) :
NSC 7514
40,10 €
About This Item
40,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
pb
273 °C (lit.)
Pf
57-59 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6,10H,1H3
Clé InChI
BHNHHSOHWZKFOX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Regioselective synthesis of oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition reaction
- Friedel-Crafts alkylation reactions
- Preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
- Preparation of plant-growth inhibitors
- Michael addition reactions
- Synthesis of cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
285.8 °F
Point d'éclair (°C)
141 °C