Principaux documents
D106003
Sigma-Aldrich
9,10-Dihydrophenanthrene
94%
5 G
111,00 €
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
111,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.25
Beilstein:
1907655
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
111,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
94%
Forme
liquid
pb
168-169 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
30-35 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1Cc2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-8H,9-10H2
Clé InChI
XXPBFNVKTVJZKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Antoine Burel et al.
Journal of chromatography. A, 1485, 101-119 (2017-01-22)
This study aims at modelling and predicting solute retention in capillary Gas Chromatography (GC) and Flow Modulation comprehensive GC (FM-GCxGC). A new thermodynamic model, taking into account the effects of temperature and pressure, is proposed to describe the variation of