11890
Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt trihydrate
for the spectrophotometric det. of Fe, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline-disulfonic acid disodium salt trihydrate, Disodium bathophenanthrolinedisulfonate trihydrate
280,00 €
About This Item
280,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Qualité
for the spectrophotometric det. of Fe
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Traces de cations
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable