Principaux documents
81609
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 17,000
Synonyme(s) :
Poly(sodium styrenesulfonate)
250 MG
96,90 €
96,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
96,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
96,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mp ~16900
Mw ~16800
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Application
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt) can be used in the manufacture of low-humidity sensors, made by layer-by-layer self-assembly of poly(styrenesulfonic acid sodium salt) and poly(allyamine hydrochloride) into multilayer thin films on a gold electrode of quartz crystal microbalance.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Silicon Compounds: Advances in Research and Application: 2011 Edition: ScholarlyBrief
Silicon Compounds: Advances in Research and Application: 2011 Edition (2012)