Principaux documents
561258
Sigma-Aldrich
Poly(4-styrenesulfonic acid) ammonium salt solution
Mw ~200,000, 30 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
PSS
250 G
67,00 €
67,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
67,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
67,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Poids mol.
Mw ~200,000
Concentration
30 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D ~1.3961
pH
3-4 (25 °C)
Viscosité
~200 cP(~25 °C, Brookfield) (20 rpm)
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C=C.[N+H4]
InChI
1S/C8H8O3S.H3N/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;/h2-6H,1H2,(H,9,10,11);1H3
Clé InChI
WTSSRZUUXRDFPD-UHFFFAOYSA-N
Application
Effective antistatic coating for specialty paper and synthetic films.
Caractéristiques et avantages
Polyelectrolyte
Polyelectrolyte. Good film-forming properties. Highly temperature stable. Shear stable. pH stable
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hongki Kang et al.
ACS nano, 14(9), 11406-11419 (2020-09-05)
Thermoplasmonic effect-based neural stimulation has been suggested as an alternative optical neural stimulation technology without genetic modification. Integration of near-infrared light with plasmonic gold nanoparticles has been demonstrated as a neuromodulation tool on in vitro neuronal network models. In order
Articles
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.