81610
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 32,000
Synonyme(s) :
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
for GPC
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Poids mol.
Mp ~30900
Mw ~32000
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Application
- Comparing poly(styrenesulfonate) (NaPSS) chain ordering between two solid interfaces and in bulk using colloidal probe atomic force microscopy (CP-AFM) and small-angle X-ray scattering (SAXS).
- The synthesis of biohybrid materials of a stimulus-responsive hydrogel based on such a ligand-responsive DNA-protein interaction.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?