The degree of sulfonation has not been tested for this Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution.
527483
Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution
average Mw ~70,000, 30 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
PSS, Poly(4-styrenesulfonic acid) sodium salt
67,80 €
About This Item
67,80 €
Produits recommandés
Poids mol.
average Mw ~70,000
Concentration
30 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.395
pb
100 °C
Densité
1.158 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H8O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Clé InChI
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.
-
RE: PN: 527483 Poly(sodium 4-styrenesulfonate) solution Mw ~70,000, 30 wt. % in H2O What is the degree of sulfonation of PSS? Thanks!