80828
Dimethylpropiothetin hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
DMSP, Dimethyl-3-propiothetin chloride, Dimethylsulfoniopropionate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥96.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤5.0% water
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H10O2S.ClH/c1-8(2)4-3-5(6)7;/h3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
RRUMKKGRKSSZKY-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?