Key Documents
61962
Sigma-Aldrich
Bétaïne
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(Carboxyméthyl)triméthylammonium inner salt, Oxyneurine, Triméthylglycine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3N+CH2COO-
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro Beilstein :
3537113
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Gamme de produits
BioUltra
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (NT)
Impuretés
insoluble matters, passes filter test
Solubilité
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
≤0.05 at 280 nm in methanol at 1 M
≤0.09 at 260 nm in methanol at 1 M
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
Clé InChI
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Notre offre complète de produits chimiques pour l'upstream processing non seulement fournit aux fabricants de produits biopharmaceutiques des matières premières de haute qualité pour la production de thérapies classiques et novatrices, mais elle les aide également à commercialiser plus rapidement leurs produits et à simplifier leurs démarches réglementaires. Faites confiance à la transparence de notre chaîne logistique et à la fiabilité de notre sourcing partout dans le monde et rationalisez la qualification de votre produit avec notre support et nos services réglementaires de premier ordre.
Application
La bétaïne a été utilisée pour la transcription inverse afin d′augmenter la stabilité thermique des protéines et de déstabiliser l′hélice d′ADN.
Actions biochimiques/physiologiques
La bétaïne est capable d′augmenter les taux de S-adénosylméthionine (SAM), ce qui pourrait contribuer à réduire la stéatose hépatique. Il s′agit d′un osmolyte qui protège les cellules contre le stress environnemental.
Produit final du métabolisme oxydatif de la choline, la bétaïne est un donneur universel de groupement méthyle, notamment dans la voie mineure de biosynthèse de la méthionine. Elle est utilisée pour traiter l'homocystinurie, qui est un défaut dans la voie majeure de biosynthèse de la méthionine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Full-length RNA-seq from single cells using Smart-seq2.
Picelli S
Nature Protocols, 9(1), 171-181 (2014)
Varsha Mathur et al.
Current biology : CB, 29(17), 2936-2941 (2019-08-20)
The apicomplexans are a group of obligate animal pathogens that include Plasmodium (malaria), Toxoplasma (toxoplasmosis), and Cryptosporidium (cryptosporidiosis) [1]. They are an extremely diverse and specious group but are nevertheless united by a distinctive suite of cytoskeletal and secretory structures related to
Shangli Cheng et al.
Cell reports, 26(10), 2593-2607 (2019-03-07)
Following implantation, the epiblast (EPI) cells transit from the naive to primed pluripotency, accompanied by dynamic changes in X chromosome activity in females. To investigate the molecular attributes of this process, we performed single-cell RNA-seq analysis of 1,724 cells of
Stuart A S Craig
The American journal of clinical nutrition, 80(3), 539-549 (2004-08-24)
Betaine is distributed widely in animals, plants, and microorganisms, and rich dietary sources include seafood, especially marine invertebrates ( approximately 1%); wheat germ or bran ( approximately 1%); and spinach ( approximately 0.7%). The principal physiologic role of betaine is
Bernd C Schwahn et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 17(3), 512-514 (2003-01-29)
Hyperhomocysteinemia, a proposed risk factor for cardiovascular disease, is also observed in other common disorders. The most frequent genetic cause of hyperhomocysteinemia is a mutated methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), predominantly when folate status is impaired. MTHFR synthesizes a major methyl donor