92277
Trimethylamine N-oxide dihydrate
purum, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
TMANO
32,20 €
About This Item
32,20 €
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (NT)
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
95-99 °C (lit.)
95-99 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
Clé InChI
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- C-H bond cleavage
- Oxidation reactions (oxidant)
- Decarbonylating agent for solvent-free reactions
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable