54300
Silica gel Rubin drying bags
with indicator function, 4 TE, bag with ~120 g, crystalline
Synonyme(s) :
Drying bags with silicagel Rubin
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline
Qualité
4 TE
bag with ~120 g
with indicator function
Fabricant/nom de marque
Zeochem AG
Taille des particules
1.0-3.0 mm
Description générale
Autres remarques
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves