730149
N-(3-Methoxypropyl)acrylamide
contains MEHQ as inhibitor, 95%
Synonyme(s) :
MPAM, NMPA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Contient
MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.475
Densité
1.023 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-7(9)8-5-4-6-10-2/h3H,1,4-6H2,2H3,(H,8,9)
Clé InChI
RWJGITGQDQSWJG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable