Documents
1.03804
Supelco
Desiccant sachet 10 g
silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cm
Synonyme(s) :
Dessicant bag, Moisture absorber bag
About This Item
Code UNSPSC :
41123003
Nomenclature NACRES :
NB.51
Niveau de qualité
Forme
granular
Perte
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
Capacité
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
Pf
>1000 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable