42100
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophényl)-D-valinamide
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥98.0%
980,00 €
About This Item
980,00 €
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −14.0±1.5°, c = 2% in acetone
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
173-177 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m1/s1
Clé InChI
ZTFFRKNPAXXEBL-SNVBAGLBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable