Principaux documents
40426
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
extent of labeling: ~3.4 mmol/g Cl loading
Synonyme(s) :
Merrifield resin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Ampleur du marquage
~3.4 mmol/g Cl loading
Matrice
(crosslinked with 2% DVB)
Taille des particules
200-400 mesh
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clé InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N