Principaux documents
931004
Sigma-Aldrich
9-(3′-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)biphenyl-3-yl)-9H-carbazole
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cz-m2Ph-TRZ
250 MG
155,00 €
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
155,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H26N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.23
155,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
sublimed grade
Niveau de qualité
Description
T1 = 2.81 eV
Essai
≥99% (HPLC)
λmax
280 nm±10 nm in toluene
Énergie orbitale
HOMO 6.08 eV 
LUMO 3.28 eV 
Application
It′s popularly used in OLEDs as a host TADF material, contributing to increased efficiency (exciplex efficient emitter) and long lifetime OLED device.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dongdong Zhang et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(6), 3825-3832 (2016-01-23)
Exciplex forming cohosts have been widely adopted in phosphorescent organic light-emitting diodes (PHOLEDs), achieving high efficiency with low roll-off and low driving voltage. However, the influence of the exciplex-forming hosts on the lifetimes of the devices, which is one of
High Efficiency Exciplex Emitters Using Donor?Acceptor Type Acceptor Material.
Seok O C, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 119(39), 22618?22624-22618?22624 (2015)