Principaux documents
915157
Sigma-Aldrich
iPr-PDI
≥95%
Synonyme(s) :
N,N-Bis(2,6-diisopropylphenyl)perylene-3,4,9,10-bis(dicarboximide)
100 MG
171,00 €
500 MG
602,00 €
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
171,00 €
500 MG
602,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H42N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
710.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
>300 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[n]2([c](c3c4c5c(c6c7c8c([c]([n]([c](c8cc6)=O)c9c(cccc9C(C)C)C(C)C)=O)ccc7c5cc3)ccc4[c]2=O)=O)c1c(cccc1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C48H42N2O4/c1-23(2)27-11-9-12-28(24(3)4)43(27)49-45(51)35-19-15-31-33-17-21-37-42-38(22-18-34(40(33)42)32-16-20-36(46(49)52)41(35)39(31)32)48(54)50(47(37)53)44-29(25(5)6)13-10-14-30(44)26(7)8/h9-26H,1-8H3
Clé InChI
NAZODJSYHDYJGP-UHFFFAOYSA-N
Application
iPr-PDI is a perylene based organic photocatalyst with a variety of demonstrated uses, including the reduction of aryl halides and the iodoperfluoroalkylation of alkenes.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Cristian Rosso et al.
Organic letters, 21(13), 5341-5345 (2019-06-30)
Two efficient continuous flow iodoperfluoroalkylation methods are described: using 0.05 mol % perylene diimide (PDI) photocatalyst under 450 nm irradiation or substoichiometric triethylamine under 405 nm irradiation. These methods enable dramatically elevated productivity versus batch processes. The triethylamine-mediated method is
Indrajit Ghosh et al.
Science (New York, N.Y.), 346(6210), 725-728 (2014-11-08)
Biological photosynthesis uses the energy of several visible light photons for the challenging oxidation of water, whereas chemical photocatalysis typically involves only single-photon excitation. Perylene bisimide is reduced by visible light photoinduced electron transfer (PET) to its stable and colored