Principaux documents
DWK213631106
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 100 mm × 50 mm × 120 mm
Synonyme(s) :
213631106
1 EACH
65,90 €
65,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
65,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
65,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213631106
bottle W × L × H
100 mm × 50 mm × 120 mm
Application
storage
Caractéristiques et avantages
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences