Principaux documents
30649
Supelco
1-Decene
analytical standard
5 ML
61,10 €
50 ML
375,00 €
61,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
61,10 €
50 ML
375,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.27
Beilstein:
1737236
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
61,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.84 (vs air)
Pression de vapeur
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
pb
166.5-173.5 °C (lit.)
Pf
−66.3-−66 °C (lit.)
Densité
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Clé InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Antonios Pantazis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(51), 18381-18386 (2014-12-10)
Excitation-evoked Ca(2+) influx is the fastest and most ubiquitous chemical trigger for cellular processes, including neurotransmitter release, muscle contraction, and gene expression. The voltage dependence and timing of Ca(2+) entry are thought to be functions of voltage-gated calcium (CaV) channels