Principaux documents
CRM78270
Supelco
1-Decene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
100 MG
151,00 €
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
151,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.27
Beilstein:
1737236
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.84 (vs air)
Pression de vapeur
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
166.5-173.5 °C (lit.)
Pf
−66.3-−66 °C (lit.)
Densité
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
Clé InChI
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44.0 °C - closed cup